Tisk…
1,1'-Carbonyldiimidazole
Nebezpečí
MOLEM10944806EA 0 CZK
MOLEM10944806
1,1'-Carbonyldiimidazole
1,1'-Carbonyldiimidazole
Vzorec: C₇H₆N₄O
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: 111…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005286
CAS číslo: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01829