Tisk…
Ninhydrin ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
43846.22EA 6390 CZK
43846.22 43846.14 43846.36
Ninhydrin ACS
Ninhydrin
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.
Vzorec: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: 251 °C (rozkl.)
Hustota: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003791
CAS číslo: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/01/2297001.jpg