Tisk…
5-Fluoro-1-indanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL185663-1GEA 3080 CZK
SIAL185663-1G SIAL185663-5G
5-Fluoro-1-indanone, Sigma-Aldrich®
5-Fluoro-1-indanone
Vzorec: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Bod varu: 113…114 °C (10 mmHg)
Bod tání: 35…37 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041031
CAS číslo: 700-84-5