Tisk…

Indane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIALI1804-500MLEA 9400 CZK
SIALI1804-500ML SIALI1804-100ML
Indane, Sigma-Aldrich®
Indane
Vzorec: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Bod varu: 176,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –51,4 °C
Hustota: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003795
CAS číslo: 496-11-7
EINECS: 207-814-7
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04956

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR