Tisk…
Indole-3-carboxylic acid
MOLEM17920095EA 0 CZK
MOLEM17920095
Indole-3-carboxylic acid
Indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
MDL Number: MFCD00005624
CAS číslo: 771-50-6
EINECS: 212-231-6