Tisk…
4-Nitroindole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO124380025EA 10850 CZK
ACRO124380025
4-Nitroindole 98%
4-Nitroindole
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: 203…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010056
CAS číslo: 4769-97-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 207 °C
TLC ≥97.5 %