Tisk…
5-Methoxyindole
Varování
MOLE32760943-5GEA 3310 CZK
MOLE32760943-5G
5-Methoxyindole
5-Methoxyindole
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Bod varu: 312 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005674
CAS číslo: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3