Tisk…
6-Methoxyindole
Varování
MOLE17682700-1GEA 0 CZK
MOLE17682700-1G
6-Methoxyindole
6-Methoxyindole
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00022780
CAS číslo: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6