Tisk…
1-Methylindole
MOLE19002834-25GEA 0 CZK
MOLE19002834-25G
1-Methylindole
1-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Bod varu: 239 °C (1013 hPa)
Bod tání: 94…95 °C
Hustota: 1,048 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005800
CAS číslo: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,