Tisk…

3-Methylindole

Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH

EHERC20893000EA 1450 CZK
EHERC20893000
3-Methylindole
3-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 95…97 °C
Hustota: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
MDL Number: MFCD00005627
CAS číslo: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
Merck Index: 12,08700

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR