Tisk…
7-Ethylindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L14875.18EA 9410 CZK
L14875.18 L14875.09
7-Ethylindole ≥98%
7-Ethylindole
Vzorec: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Bod varu: 230 °C
Hustota: 1,058
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143514
CAS číslo: 22867-74-9
EINECS: 000-000-0