Tisk…

2,3-Dimethylindole, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL120812-5GEA 2770 CZK
SIAL120812-5G
2,3-Dimethylindole, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylindole
Vzorec: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 111…112 °C
MDL Number: MFCD00005617
CAS číslo: 91-55-4
EINECS: 202-076-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR