5-Bromoisoquinoline
Dodavatel: Cayman Chemical
|
Varování
|
CAYM10007079-500EA
1200
CZK
CAYM10007079-500
CAYM10007079-1
5-Bromoisoquinoline
5-Bromoisoquinoline
Vzorec:
C₉H₆BrN MW: 208,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD01646405 CAS číslo: 34784-04-8 |