Tisk…

1-Methylisoquinoline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL264938-1GEA 0 CZK
SIAL264938-1G
1-Methylisoquinoline, Sigma-Aldrich®
1-Methylisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Bod varu: 248…250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10 °C
Hustota: 1,078 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00006902
CAS číslo: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR