Tisk…
Europium(II) bromide ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
44431.06EA 12120 CZK
44431.06 44431.03 44431.14
Europium(II) bromide ≥99.99% (metals basis)
Europium(II) bromide
Vzorec: Br₂Eu
MW: 311,77 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076548
CAS číslo: 13780-48-8