Tisk…
Dysprosium trichloride, ultra dry ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Ampuled under argon
35692.06EA 9200 CZK
35692.06 35692.14
Dysprosium trichloride, ultra dry ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium trichloride
Vzorec: Cl₃Dy
MW: 268,86 g/mol
Bod tání: 718 °C
Hustota: 3,67
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010984
CAS číslo: 10025-74-8
EINECS: 233-039-9