Tisk…
Cerium trifluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
41408.09EA 3290 CZK
41408.09 41408.18
Cerium trifluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium trifluoride
For vacuum deposition
Vzorec: CeF₃
MW: 197,11 g/mol
Bod varu: ∼2300 °C
Bod tání: 1460 °C
Hustota: 6,16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010932
CAS číslo: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042