Tisk…
Dysprosium trifluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
41409.18EA 17280 CZK
41409.18 41409.09
Dysprosium trifluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium trifluoride
For vacuum deposition
Vzorec: DyF₃
MW: 219,5 g/mol
Bod varu: 2200 °C
Bod tání: 1360 °C
Hustota: 7,5
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016071
CAS číslo: 13569-80-7
EINECS: 236-992-9