Tisk…

Dysprosium trifluoride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL450847-25GEA 14480 CZK
SIAL450847-25G
Dysprosium trifluoride, Sigma-Aldrich®
Dysprosium trifluoride
Vzorec: DyF₃
MW: 219,5 g/mol
Bod varu: 2200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1360 °C
Hustota: 5,948 g/cm³ (1149 °C)
MDL Number: MFCD00016071
CAS číslo: 13569-80-7
EINECS: 236-992-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR