Tisk…
Erbium trifluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
13653.09EA 3430 CZK
13653.09 13653.18
Erbium trifluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Erbium trifluoride
Vzorec: ErF₃
MW: 224,26 g/mol
Bod varu: 2200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1350 °C
Hustota: 6,4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016074
CAS číslo: 13760-83-3
EINECS: 237-356-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III