Tisk…
Neodymium trifluoride, Patinal®
Dodavatel: Merck
1.06739.0100EA 16160 CZK
1.06739.0100
Neodymium trifluoride, Patinal®
Neodymium trifluoride
Vzorec: F₃Nd
MW: 201,24 g/mol
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1410 °C
Hustota: 6,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011135
CAS číslo: 13709-42-7
EINECS: 237-253-3
ADR: 6.1,III