Tisk…
Ytterbium(III) fluoride, Patinal®
Dodavatel: Merck
1.01601.0100EA 10320 CZK
1.01601.0100 1.01601.1000
Ytterbium(III) fluoride, Patinal®
Ytterbium(III) fluoride
Vzorec: F₃Yb
MW: 230,04 g/mol
Bod varu: 2227 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1163,85…1179.85 °C
Hustota: 8,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049615
CAS číslo: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
ADR: 6.1,III