Tisk…
Oxid erbitý ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
44668.18EA 8450 CZK
44668.18 44668.09
Oxid erbitý ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Oxid erbitý
Vzorec: Er₂O₃
MW: 382,52 g/mol
Bod tání: 2400 °C
Hustota: 8,64
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010991
CAS číslo: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7