Tisk…
Oxid europitý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder, REacton®
Dodavatel: Thermo Scientific
44052.14EA 21420 CZK
44052.14 44052.22
Oxid europitý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder, REacton®
Oxid europitý
Vzorec: Eu₂O₃
MW: 351,92 g/mol
Bod tání: 2291 °C
Hustota: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010997
CAS číslo: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904