Tisk…
Oxid gadolinitý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
11289.14EA 4670 CZK
11289.14 11289.36 11289.22
Oxid gadolinitý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid gadolinitý
Vzorec: Gd₂O₃
MW: 362,5 g/mol
Bod tání: 2330 °C
Hustota: 7,407
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011026
CAS číslo: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9