Tisk…
Oxid holmitý ≥99.995% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Scientific
10910.14EA 22790 CZK
10910.14 10910.03 10910.06
Oxid holmitý ≥99.995% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid holmitý
Vzorec: Ho₂O₃
MW: 377,86 g/mol
Bod varu: 2600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2360 °C
Hustota: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011053
CAS číslo: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3