Tisk…

Oxid lantanitý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL634271-25GEA 12640 CZK
SIAL634271-25G
Oxid lantanitý, Sigma-Aldrich®
Oxid lantanitý
Vzorec: La₂O₃
MW: 325,81 g/mol
Bod varu: 4200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2315 °C
Hustota: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011071
CAS číslo: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR