Tisk…
Oxid samaritý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Scientific
11230.36EA 33700 CZK
11230.36 11230.14 11230.22
Oxid samaritý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid samaritý
Vzorec: O₃Sm₂
MW: 348,72 g/mol
Bod tání: 2300 °C
Hustota: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011237
CAS číslo: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,08347