Tisk…

Oxid samaritý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.12321.0010EA 0 CZK
1.12321.0010
Oxid samaritý, Sigma-Aldrich®
Oxid samaritý
Vzorec: O₃Sm₂
MW: 348,72 g/mol
Bod tání: 2325 °C
Hustota: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011237
CAS číslo: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,08347

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2325 °C
Molar Mass 348.72 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 8.347 g/cm3
pH 8.0 (10 g/l, H2O, 25 °C) (slurry)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR