Tisk…

Oxid tulitý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL204676-1GEA 9360 CZK
SIAL204676-1G
Oxid tulitý, Sigma-Aldrich®
Oxid tulitý
Vzorec: O₃Tm₂
MW: 385,87 g/mol
Bod tání: 2410 °C
Hustota: 8,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011285
CAS číslo: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR