Tisk…
Oxid ytterbitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Scientific
11192.18EA 8690 CZK
11192.18 11192.09
Oxid ytterbitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid ytterbitý
Vzorec: O₃Yb₂
MW: 394,08 g/mol
Bod tání: 2227 °C
Hustota: 9,2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011290
CAS číslo: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0