Tisk…
Cerium(IV) sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ceric disulfate
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL359009-25GEA 1770 CZK
SIAL359009-25G SIAL359009-100G
Cerium(IV) sulphate, Sigma-Aldrich®
Cerium(IV) sulphate
Vzorec: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
Bod tání: 195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148852
CAS číslo: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02036