Tisk…
Síran ceričito-amonný dihydrát ≥94.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
21232.151EA 2370 CZK
21232.151
Síran ceričito-amonný dihydrát ≥94.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Síran ceričito-amonný dihydrát
Vzorec: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
MW: 632,55 g/mol
Bod tání: 130 °C
MDL Number: MFCD00149417
CAS číslo: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 94.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in diluted H2SO4 Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm