Tisk…
2-Naphthyl boronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B24157.06EA 3430 CZK
B24157.06 B24157.14 B24157.03
2-Naphthyl boronic acid ≥97%
2-Naphthyl boronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BO₂
MW: 171,99 g/mol
Bod tání: ∼ 267 °C
MDL Number: MFCD00236051
CAS číslo: 32316-92-0