Tisk…

1-Naphthoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIALN1909-25GEA 1110 CZK
SIALN1909-25G
1-Naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
1-Naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 162 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004007
CAS číslo: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 12,06468

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR