Tisk…
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL333581-1GEA 0 CZK
SIAL333581-1G
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
MDL Number: MFCD00014312
CAS číslo: 605-70-9
EINECS: 210-094-7