Tisk…
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL523763-5GEA 0 CZK
SIAL523763-5G
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Bod varu: 422 °C (1013 hPa)
Bod tání: 366…368 °C
MDL Number: MFCD00004105
CAS číslo: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0