Tisk…
1-Naphthyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALN4525-10GEA 5520 CZK
SIALN4525-10G
1-Naphthyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
1-Naphthyl isothiocyanate
Vzorec: C₁₁H₇NS
MW: 185,25 g/mol
Bod varu: 100 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 59 °C
Hustota: 1,81 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003882
CAS číslo: 551-06-4
EINECS: 208-990-8
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06498