Tisk…
2,3-Diaminonaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A12993.14EA 37960 CZK
A12993.14 A12993.03 A12993.06
2,3-Diaminonaphthalene 97%
2,3-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 343 °C (1013 hPa)
Bod tání: 193…196 °C
Hustota: 1,096
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004116
CAS číslo: 771-97-1
EINECS: 212-241-0