Tisk…

1,2-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

SIAL232505-250MGEA 5630 CZK
SIAL232505-250MG
1,2-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,2-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
MDL Number: MFCD00003959
CAS číslo: 574-00-5
EINECS: 209-365-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR