Tisk…
1,4-Dihydroxynaphthalene
MOLE61355361-5GEA 0 CZK
MOLE61355361-5G
1,4-Dihydroxynaphthalene
1,4-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Bod tání: 191…193 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003977
CAS číslo: 571-60-8
EINECS: 209-336-4