Tisk…
1,4-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL70430-10GEA 4490 CZK
SIAL70430-10G
1,4-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Bod tání: 191…193 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003977
CAS číslo: 571-60-8
EINECS: 209-336-4