Tisk…
1,6-Dihydroxynaphthalene
Varování
MOLEM77000905EA 0 CZK
MOLEM77000905
1,6-Dihydroxynaphthalene
1,6-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 135.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003981
CAS číslo: 575-44-0
EINECS: 209-386-7