Tisk…

1-Phenylnaphthalene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIALP27402-5GEA 2330 CZK
SIALP27402-5G
1-Phenylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
1-Phenylnaphthalene
Vzorec: C₁₆H₁₂
MW: 204,27 g/mol
Bod varu: 324 °C (1013 hPa)
Bod tání: 45 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003983
CAS číslo: 605-02-7
EINECS: 210-081-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR