Tisk…
Acenaften
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20505000EA 1520 CZK
EHERC20505000
Acenaften
Acenaften
Vzorec: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Bod varu: 279 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…93 °C
Hustota: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 135 °C (uz. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003807
CAS číslo: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00029
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/37/2383137.jpg