Tisk…
Gold(I) chloride ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 84.2%, Premion®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
40432.03EA 8690 CZK
40432.03 40432.01 40432.06
Gold(I) chloride ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 84.2%, Premion®
Gold(I) chloride
Vzorec: AuCl
MW: 232,42 g/mol
Bod tání: 289 °C (rozkl.)
Hustota: 7,57
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046175
CAS číslo: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04528