Tisk…
Gold(I) chloride ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
43365.06EA 38400 CZK
43365.06 43365.03
Gold(I) chloride ≥99.9% (metals basis)
Gold(I) chloride
Vzorec: AuCl
MW: 232,42 g/mol
Bod tání: 289 °C (rozkl.)
Hustota: 7,57
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046175
CAS číslo: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04528