Tisk…
Chlorid měďný, EMSURE® ACS p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Copper(I) chlorideCuprous ChlorideCopper monochloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02739.0250EA 25510 CZK
1.02739.0250 1.02739.9025
Chlorid měďný, EMSURE® ACS p.a., Supelco®
Chlorid měďný
Vzorec: ClCu
MW: 99 g/mol
Bod varu: 1367 °C (1013 hPa)
Bod tání: 430 °C
Hustota: 4,145 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010971
CAS číslo: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.001 - 0.1 g/l
Melting Point 422 °C
Molar Mass 99 g/mol
Bulk Density 1600 - 1800 kg/m3
Boiling Point 1367 °C
Density 4.14 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material