Tisk…
Silver perchlorate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL674583-25GEA 9480 CZK
SIAL674583-25G SIAL674583-5G
Silver perchlorate, Sigma-Aldrich®
Silver perchlorate
Vzorec: AgClO₄
MW: 207,32 g/mol
Bod tání: 486 °C
Hustota: 1,688 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00003400
CAS číslo: 7783-93-9
EINECS: 232-035-4
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08667