Tisk…

Kyanid stříbrný 99% p.a.

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

ACRO180230100EA 2480 CZK
ACRO180230100 ACRO180230500
Kyanid stříbrný 99% p.a.
Kyanid stříbrný
Vzorec: AgCN
MW: 133,89 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003409
CAS číslo: 506-64-9
EINECS: 208-048-6
UN: 1684
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08655

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Powder
Assay ≥98.5 %
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR